N,N-Dimetilformamida 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Pest_Residual
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85936.290EA 83.3 EUR
85936.290 85936.320
N,N-Dimetilformamida 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Pest_Residual
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153
Pto. de fusión: –60.5 °C
Pto. de inflamación: 57,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD any Pesticide (as Lindane). max. 5 pg/ml