Acetonitrilo ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace para análisis de trazas orgánicas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
85935.320EA 142 EUR
85935.320
Acetonitrilo ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace para análisis de trazas orgánicas
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: −45,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Conforms
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 3 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 3 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (asLindane) max. 3 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-tetradecane) max. 3 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) max. 3 ng/ml
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation