5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H59169.06 H59169.14
H59169.06EA 82.5 EUR
H59169.06 H59169.14
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
Pto. de fusión: 83…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037135
Núm. CAS: 71989-18-9
EINECS: 276-253-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) Min. 97.5%