O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H59422.06 H59422.14
H59422.06EA 61.4 EUR
H59422.06 H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formula: C₂₂H₂₅NO₅
Pto. de fusión: 127…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037127
Núm. CAS: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) Min. 97.5%