FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
H59730.06 H59730.14
H59730.06EA 68.4 EUR
H59730.06 H59730.14
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Formula: C₂₈H₂₉NO₅
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037129
Núm. CAS: 71989-38-3
EINECS: 276-262-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) >97.5%