Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Proveedor: PanReac AppliChem
A3834.0005 A3834.0010
A3834.0005EA 156 EUR
A3834.0005 A3834.0010
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150886
Núm. CAS: 22189-32-8
EINECS: 244-554-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Titrimetric) Min. 95%