Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) ACS, grado supergradient tested for UHPLC
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Envasado bajo condiciones de gas inerte.
221881.1611 221881.1612 221881.16153
APPC221881.1611EA 139 EUR
APPC221881.1611 APPC221881.1612 APPC221881.16153
Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) ACS, grado supergradient tested for UHPLC
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 80…82 °C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,781 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Minimum Assay (G.C.) 5 - 10
Identity IR Passes Test
Suitability for Gradient acc. to ACS Passes Test
APHA Colour Max. 10
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Non-Volatile Matter Max. 0.0001%
Base Line Grift (210 nm) Max. 10 mUA
Water (H₂O) Max. 0.015%
Gradient at 210 nm Max. 1 mUA
Gradient at 254 nm Max. 0.5 mUA
Fluorescence at 254 nm (as Quinine) Max. 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as Quinine) Max. 0.5 ppb
Transmittance at 190 (Cut off) nm ≥30%
Transmittance at 193 nm ≥60%
Transmittance at 195 nm ≥80%
Transmittance at 200 nm ≥90%
Transmittance at 230 - 400 nm ≥98%
Rohrschneider Polarity (HPLC) Max. 5.8
Eluotropic Value E° (Al₂O₃ - HPLC) Max. 0.65