Sodio silicato solución, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
338443-1L 338443-3L
338443-1LEA 61.71 EUR
338443-1L 338443-3L
Sodio silicato solución, grado reactivo
Sodio silicato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Pto. Ebullición: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003492
Núm. CAS: 1344-09-8
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of NaOH 13.4 - 14.4 %
Assay of SiO₂ 25.7 - 27.8 %
Composition SiO₂, ~26.5%