N-Acetyl-L-isoleucine 98% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ac-Ile-OH, N-Acetyl-L-Isoleucine, (2S,3S)-2-Acetamido-3-methylpentanoic acid
H66771.06 H66771.14
H66771.06EA 80.7 EUR
H66771.06 H66771.14
N-Acetyl-L-isoleucine 98% (by HPLC)
N-Acetyl-L-isoleucine
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066072
Núm. CAS: 3077-46-1
EINECS: 221-364-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) 97.5%