Clozapine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
J61583.MB
J61583.MC
J61583.MBEA
115
EUR
J61583.MB
J61583.MC
Clozapine 97%
Clozapine
Formula:
C₁₈H₁₉ClN₄ MW: 326,83 g/mol Pto. de fusión: 182…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153785 Núm. CAS: 5786-21-0 EINECS: 227-313-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2423 |