4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 89.8 EUR
H66390.06 H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228182
Núm. CAS: 33233-67-9