1-Benzylpyrrole 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 34.4 EUR
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Formula: C₁₁H₁₁N
Pto. Ebullición: 90 °C (0,9 mmHg)
Densidad: 1,020
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963301
Núm. CAS: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN: 1993
ADR: 3,III