(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 50 EUR
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 264,28 g/mol
Pto. de fusión: 273 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191979
Núm. CAS: 39961-95-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥97,5