Cloruro de rodio (III) solución 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 449 EUR
46523.NJ 46523.NA
Cloruro de rodio (III) solución 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Cloruro de rodio (III)
Formula: Cl₃Rh
MW: 209,26 g/mol
Número MDL: MFCD00011204
Núm. CAS: 10049-07-7
UN: 3264
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,8188