Titanio, Malla metálica Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 155 EUR
46406.FL 46406.GT
Titanio, Malla metálica Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Titanio
Wire Cloth
Formula: Ti
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3