Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H62277.03 H62277.06
H62277.03EA 263 EUR
H62277.03 H62277.06
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate acts as a ligand for Suzuki coupling reaction.
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759206
Núm. CAS: 3697-68-5