DEPC (Pirocarbonato de dietilo) ≥97%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dicarbonato de dietilo, DEPC
J14710.AEEA 469 EUR
J14710.AE J14710.AC
DEPC (Pirocarbonato de dietilo) ≥97%, grado ultrapuro
Pirocarbonato de dietilo
A strong, non-specific inhibitor of ribonuclease. Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions. It can be used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH₂ and imidazole groups in proteins. It reacts with amines and thus cannot be used with Tris buffer.
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Pto. Ebullición: 93…94 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 69 °C
Densidad: 1,101
Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009106
Núm. CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Índice Merck: 14,07998
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (unspecified) ≥97%