EDTA sal disódica dihidrato 0.5 M en solución acuosa, grado ultrapuro para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
Filtrado por 0,2 µm
J15694.AE J15694.AP
J15694.AEEA 44.8 EUR
J15694.AE J15694.AP
EDTA sal disódica dihidrato 0.5 M en solución acuosa, grado ultrapuro para biología molecular
EDTA sal disódica dihidrato
0.5 M solution of EDTA.Na₂ in high purity dH₂O, pH 8.0.
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
Envase: Dispensed into durable, square Nalgene bottles.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM