(S)-(-)-Ácido málico 99+% (por GC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J18700.A1 J18700.36
J18700.A1EA 593 EUR
J18700.A1 J18700.36
(S)-(-)-Ácido málico 99+% (por GC)
(S)-(-)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…106 °C
Densidad: 1,6
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064213
Núm. CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Índice Merck: 14,05707
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥99%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Optical Rotation (c=5.5 in pyridine) -26.5 to -30.0°