Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) ≥98.5% (dry basis), grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
J18886.A1 J18886.22
J18886.A1EA 511 EUR
J18886.A1 J18886.22
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) ≥98.5% (dry basis), grado ultrapuro
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Pto. de fusión: ∼ 308 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 14,05902
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (unspecified) - Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Assay (unspecified) - (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤11%
pKa (20 °C) 6.15 ±0.15
Iron (Fe) ≤ 30 ppm
Lead (Pb) ≤ 10 ppm