Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥95% (dye basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
J18220.A1 J18220.A7
J18220.A1EA 130 EUR
J18220.A1 J18220.A7
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥95% (dye basis)
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: ∼206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Dry Basis) ≥95%
Identification (FTIR) Conforms