n-Heptano 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
high purity solvents
Nitrogen_filled
84899.320EA
178
EUR
84899.320
84899.290
n-Heptano 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
n-Heptano
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.20 g/mol Pto. Ebullición: 98.4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –90,6 °C Pto. de inflamación: -4 |
Número MDL:
MFCD00009544 Núm. CAS: 142-82-5 UN: 1206 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04679 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) | ≥ 99 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | ≤ 1 ppm |
Water | ≤ 50 ppm |
Ag (Silver) | ≤ 10 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 25 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 25 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 10 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 10 ppb |
K (Potassium) | ≤ 10 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 10 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 10 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 50 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 10 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 10 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 10 ppb |
Transmittance (195 nm) | ≥ 10 % |
Transmittance (210 nm) | ≥ 50 % |
Transmittance (220 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (245 nm) | ≥ 95 % |
Transmittance (290 nm) | ≥ 99 % |