MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 98,5 Dry_basis, ultrapure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
J19256.A1 J19256.22
J19256.A1EA 335 EUR
J19256.A1 J19256.22
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 98,5 Dry_basis, ultrapure
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: 277…280 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 14,06265
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.02%
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 7.20 ±0.15
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm