D(+)-Rafinosa pentahidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J21060.A1 J21060.22 J21060.36
J21060.A1EA 1340 EUR
J21060.A1 J21060.22 J21060.36
D(+)-Rafinosa pentahidrato
D(+)-Rafinosa pentahidrato
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Pto. Ebullición: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071590
Núm. CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Índice Merck: 14,08089
Order Now
Resultados test especificaciones
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.05%
Loss on Drying ≤15.3%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) +104.9 ±1.3°
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Heavy Metal (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm