Sodio azida 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 95.8 EUR
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Sodio azida 99+%
Sodio azida
Formula: NaN₃
Densidad: 1,846 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,08581
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%