Sodio cloruro ≥99.0% ACS, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
J21618.A1
J21618.A9
J21618.A7
J21618.36
J21618.A1EA
95.9
EUR
J21618.A1
J21618.A9
J21618.A7
J21618.36
Sodio cloruro ≥99.0% ACS, grado ultrapuro
Sodio cloruro
Formula:
NaCl Pto. Ebullición: 1413 °C Pto. de fusión: 801 °C Densidad: 2,165 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Índice Merck: 14,08599 |
Resultados test especificaciones
Assay Chlorate and Nitrate (NO₃) | ≤0.003% |
Assay | ≥99.0% |
Residual Halide Bromide (Br) | ≤0.01% |
Residual Halide Iodide (I) | ≤0.002% |
Impurity Content Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Impurity Content Sulphate (SO₄) | ≤0.004% |
Insoluble Material | ≤0.005% |
pH (5%, H₂O, 25 °C) | 5.0 - 9.0 |
Barium (Ba) | Passes Test |
Calcium (Ca) | ≤0.002% |
Heavy Metal (Pb) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.001% |
Potassium (K) | ≤0.005% |