DL-Serina (de origen no animal) 98,5+% (dry basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-Serina, H-DL-Ser-OH
J21486.A1 J21486.22
J21486.A1EA 1340 EUR
J21486.A1 J21486.22
DL-Serina (de origen no animal) 98,5+% (dry basis)
DL-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064223
Núm. CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Índice Merck: 14,08460
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.05%
Loss on Drying ≤0.3%
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm