L-Treonina ≥98.5%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J22290.A1 J22290.22
J22290.A1EA 789 EUR
J22290.A1 J22290.22
L-Treonina ≥98.5%, grado ultrapuro
L-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064270
Núm. CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Índice Merck: 14,09380
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥98.5%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation –26.7 to –29.1° (c=6 in H₂O)
pH (5%, H₂O) 5.0 to 6.5
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content ≤0.05%
Residue on Ignition ≤0.4%
Heavy Metals (Pb) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm