L-Arginina clorhidrato 98.5-101.5%
Proveedor: Thermo Scientific
J11500.A1 J11500.36
J11500.A1EA 224 EUR
J11500.A1 J11500.36
L-Arginina clorhidrato 98.5-101.5%
L-Arginine hydrochloride
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Pto. de fusión: 216 °C (desc.)
Densidad: 1,42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 14,00780
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (unspecified) 98.5 - 101.5%
Impurity Content, Organic Volatile Impurities Meets requirements
Impurity Content, Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.20%
Optical Rotation +21.4 - 23.6° (c=8 in 6 N HCl)
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content 16.5 - 17.1%
Residue on Ignition ≤0.10%
Thin Layer Chromatography Homogeneous
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm