Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥98.0% (dry basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J22675.A1 J22675.36
J22675.A1EA 108 EUR
J22675.A1 J22675.36
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥98.0% (dry basis)
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 219…220 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 171…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Dry Basis) ≥98.0%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤1.5%
pH (5%, H₂O) 10.0 - 11.5