Guanidinio cloruro 99.5+% para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J75823.36 J75823.A1 J75823.A7
J75823.36EA 222 EUR
J75823.36 J75823.A1 J75823.A7
Guanidinio cloruro 99.5+% para biología molecular
Guanidinio cloruro
  • Used for extraction of RNA
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA
  • Solubilizing inclusion bodies
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Pto. de fusión: 185…188 °C
Densidad: 1,344
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White/clear crystals
Assay, Absorbance (225 nm, 6 M, 1 cm) ≤0.2
Assay, Absorbance (260 nm, 6 M, 1 cm) ≤0.03
Assay, Aldehyde None detected
Assay, Ammeline None detected
Assay ≥99.5%
Impurity content, Sulfate (SO₄) ≤ 50 ppm
Melting Point 184 ±3°C
Solution Test, (6 M, H₂O) Clear and colourless
Identification (FTIR) Conforms
Dnase (endo) Passes Test
Protease Activity Passes Test
RNase Passes Test
Clear and colorless ≤1 ppm
Trace Metal: Arsenic (As) Solution Test (6M, H2O)
Trace Metal: Copper (Cu) ≤1 ppm
Trace Metal: Iron (Fe) ≤2 ppm
Trace Metal: Lead (Pb) ≤5 ppm
Trace Metal: Zinc (Zn) ≤1 ppm