Litio dodecilsulfato 98+% Acidimetry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Litio laurilsulfato, Dodecilsulfato, sal litio, Dodecilo sulfato sal litio
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
J32816.22EA 255 EUR
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
Litio dodecilsulfato 98+% Acidimetry
Sulfato de litio y dodecilo
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007467
Núm. CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) ≥98% (acidity)
Assay (unspecified) Absorbance (230 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.2
Assay (unspecified) Absorbance (280 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.1
Assay (GC) (C12) ≥98%
Chloride content ≤ 0.01%
Loss on Drying ≤ 1%
Trace Metal: Copper (Cu) ≤ 5 ppm
Trace Metal: Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Metal: Lead (Pb) ≤ 5 ppm