D(+)-Maltosa monohidrato 92+% (dry basis), grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
J18725.A1 J18725.A7
J18725.A1EA 99.9 EUR
J18725.A1 J18725.A7
D(+)-Maltosa monohidrato 92+% (dry basis), grado ultrapuro
D(+)-Maltosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149343
Núm. CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Índice Merck: 14,05714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Glucose Content (Dry Basis) ≤3.0%
Assay Maltose Content (Dry Basis) ≥92.0%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm