Cloruro de colina 98+% (dry basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Colina cloruro
J13410.P5 J13410.A9
J13410.P5EA 172 EUR
J13410.P5 J13410.A9
Cloruro de colina 98+% (dry basis)
Cloruro de colina
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Pto. de fusión: ∼305 °C (desc.)
Densidad: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011721
Núm. CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Índice Merck: 14,02206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White crystalline powder
Assay (unspecified): 1,4-Dioxane Passes test
Assay (unspecified) ≥98.0% (dry basis)
Comment Protect from moisture. This material is hygroscopic.
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤ 0.05%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤ 0.5%
Trace Metal: Heavy Metals (Pb) ≤ 10 ppm