Betaína solución 5 M, grado ultrapuro para biología molecular
Proveedor: Thermo Scientific
J77507.AB J77507.VX J77507.UX J77507.AE
J77507.ABEA 97 EUR
J77507.AB J77507.VX J77507.UX J77507.AE
Betaína solución 5 M, grado ultrapuro para biología molecular
Betaína
5M solution of betaine in deionized dH₂O. Functionally tested for use in PCR.
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012123
Núm. CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase (endo) Passes test
DNase (exo) Passes test
RNase Passes test