VWR® Micro Star 30R, Microcentrífuga, alta velocidad, universal, refrigerada
Proveedor: VWR Collection
521-2574EA 6850 EUR
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R, Microcentrífuga, alta velocidad, universal, refrigerada
Centrífugas Microcentrífugas
Esta centrífuga compacta Micro Star 30R refrigerada, es una centrífuga híbrida, económica, versátil y fácil de usar, que combina las funciones de una microcentrífuga de alta velocidad y una centrífuga multiusos. Esta centrífuga silenciosa y de funcionamiento suave dispone de rotores para microtubos (24×1,5/2,0 ml), microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como un rotor de 16 puestos para tubos de 5 ml y un rotor basculante para seis tubos de extracción de sangre. Ideal para su uso en ciencias de la vida, laboratorios de biotecnología y laboratorios clínicos.
  • Rango de temperatura de –9 a +40 °C con función de preenfriamiento
  • Velocidad máx.: 31150 ×g (18000 min-1)
  • Temporizador de 10 segundos a 99,5 minutos o continuo
  • Guarda hasta 100 programas definidos por el usuario
  • Reconocimiento automático del rotor, detección de desequilibrios y función de giro rápido
  • Refrigerante con bajo GWP y emisiones de CO2 según normas de la UE vigentes desde 2020
  • Seis rotores diferentes disponibles
Información para pedidos: El Micro Star 30R está disponible sin rotor para la selección libre del rotor o como paquete que incluye un rotor de microtubo RA 24/2 con tapa de rotor hermética ante los aerosoles.
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.