Tubos de cultivo desechables, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
261322108 261322305
391-0190EA 118 EUR
391-0190 391-0195
Tubos de cultivo desechables, DURAN®
Tubos Tubos para cultivo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Alta resistencia térmica, autoclavable.
  • Muy buenas propiedades químicas y físicas.
Tubos de cultivo reutilizables adecuados para tapones Kapsenberg.