5(6)-TAMRA ≥97% (by TLC), Novabiochem®
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: TAMRA 5 and 6-isomer, Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimide, 5(6)-Carboxy-tetramethylrhodamine, 9-[2,4(or 2,5)-Dicarboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-xanthylium inner salt
8.51030.8500 8.51030.8100
01-63-0134-500EA 409 EUR
01-63-0134-500 01-63-0134-100
5(6)-TAMRA ≥97% (by TLC), Novabiochem®
5(6)-TAMRA
5(6)-carboxytetramethylrhodamine (TAMRA; λex555 nm, λem 580 nm) is a useful tool for preparing fluorescently-labeled peptides.
  • Supplied as a mixture of 5-and 6-isomers
  • Cost effective
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16661194
Núm. CAS: 98181-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) Passes Test
Purity (TLC(011C)) ≥97%
Assay (HPLC, Area%) ≥95.0% (a/a)