Almidón soluble 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Amilodextrina
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 29.5 EUR
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Almidón soluble 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
Índice Merck: 13,08878