Avantor® Alltima HP, Columnas-HPLC, C18-AQ, 3 µm
Proveedor: Avantor
HICH87816EA 538 EUR
HICH87816 HICH87832 HICH87807 HICH87808
Avantor® Alltima HP, Columnas-HPLC, C18-AQ, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HP combinan una variedad de químicas de fases diferentes con sílice de alta pureza. Las columnas Avantor® Alltima HP contienen la carga de carbono más alta para una retención y capacidad de carga superiores.
  • Sílica de alta pureza
  • Excelente estabilidad de la columna
  • Sangrado de columna bajo o nulo detectable
  • Múltiples opciones de selectividad
Estas columnas son 100% humectables con agua para aplicaciones que requieren fases móviles con alto contenido de agua.
Estas columnas combinan la selectividad y el rendimiento necesarios para superar las necesidades de separación más desafiantes. El bajo sangrado de la columna hace que estas columnas sean ideales para aplicaciones de microperforación.