Avantor® Alltima HP, Columnas HPLC, HILIC, 5 µm
Proveedor: Avantor
HICH86465EA 1100 EUR
HICH86465 HICH86464 HICH86466 86479/N 86480/N
Avantor® Alltima HP, Columnas HPLC, HILIC, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HP cuentan con cromatografía de interacción hidrófila que utiliza pequeñas cantidades de agua para aumentar la sensibilidad con aplicaciones de microperforación.
  • Alta resolución para muestras complejas
  • Sílica de alta pureza
  • Excelente estabilidad de la columna
Estas columnas combinan la selectividad y el rendimiento necesarios para superar las necesidades de separación más desafiantes. El bajo sangrado de la columna hace que estas columnas sean ideales para aplicaciones de microperforación.
Se utilizan ampliamente para analitos polares que son difíciles de retener mediante fase reversa.