β-D-Glucopiranósido de fenilo ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-phenoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Phenyl β-D-Glucoside
J66885.14 J66885.06
J66885.14EA 303 EUR
J66885.14 J66885.06
β-D-Glucopiranósido de fenilo ≥98.0% (by HPLC)
β-D-Glucopiranósido de fenilo
A substrate used for the determination of D-glucosidase.
Formula: C₁₂H₁₆O₆
MW: 256.26 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 437
Pto. de fusión: 173...176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064089
Núm. CAS: 1464-44-4
EINECS: 215-978-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) Min. 98.0%
Optical Rotation (C=1 in Water 20 °C) –73 ±2 °C
Melting Point 170...176 °C