Densitómetro, Densito y DensitoPro
Proveedor: Mettler - Toledo
30330857 30330858
614-0297EA 3670 EUR
614-0297 614-0298
Densitómetro, Densito y DensitoPro
Densitómetros
Los usuarios pueden ser guiados a través de procedimientos de varios pasos con instrucciones claras desde la medición hasta la limpieza. Mida cómodamente usando el joystick para controlar la bomba de muestreo automática y evite la tensión adicional del muestreo manual.
  • Lector de códigos de barras y RFID sólo para DensitoPro
  • Excelente visibilidad, rápida y precisa
  • Diseño ergonómico ligero: se adapta a su mano
Made for use in the lab and 'on the go', they are perfect for all applications from quality control of incoming goods to at-line qualityMore Product Information