Herasafe™ 2030i Armarios de seguridad biológica
Proveedor: Thermo Scientific
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17200 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Armarios de seguridad biológica
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
Los armarios de seguridad biológica HeraSafe 2030i disponen de un gran espacio de trabajo interior de acero inoxidable no corrosivo 316 para guardar instrumentos y dispositivos de optimización de procesos, incluidos los brazos robóticos.
  • Acceso controlado mediante código de acceso
  • Luces LED interiores
  • Registros de mensajes de eventos y alertas
  • Puertos inteligentes estándar
  • Apoyabrazos acolchados
  • Intensidad de luz UVA germicida autoajustable
Equipado con funciones inteligentes de seguridad de autocontrol, interfaz intuitiva de pantalla táctil gráfica yMore Product Information