Estas capuchas desechables están hechas de material antiestático, ligero y cómodo Clean-Tough™. Presentan un diseño de tres piezas para asegurar un ajuste perfecto. El yugo extralargo garantiza la máxima cobertura y evita la contaminación al ingresar al ambiente controlado cuando se usa en combinación con un mono con collar.
- Apertura de cara elástica con bordes reforzados.
- Material liviano, de bajo revestimiento y resistente.
- Disponible en versión estéril o no estéril
- Un código de barras único en el embalaje exterior (ITF-14) permite la entrada automática de datos en los sistemas de control de stock
Adecuado para su uso en entornos de Clase 10, ISO 4, GMP Grado A.
Certificaciones: EN ISO 13034 (Tipo PB [6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Fabricado en una instalación con certificaciones ISO 9001: 2008 y 89/686 / EEC Artículo 11b.
Modelo estéril: Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Envase: Versión estéril: una capucha por bolsa interna, 20 bolsas internas por bolsa externa sellada; seis bolsas exteriores por caja de cartón forrada (120 piezas).
Versión no estéril: 20 piezas por bolsa de plástico doble sellada; una bolsa interior por bolsa exterior sellada; seis bolsas exteriores por caja de cartón forrada (120 piezas).