Guantes de nitrilo estéril RABS/aislador GGL, BioClean ™
Proveedor: Nitritex
GGL10NIT59 GGL15NIT59 GGL20NIT59 GGL36NIT59
112-6386EA 8910 EUR
112-6386 112-6387 112-6388 112-6389
Guantes de nitrilo estéril RABS/aislador GGL, BioClean ™
Guantes
Estos guantes aislantes están fabricados con nitrilo sin acelerador con niveles muy bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD.
  • Diseñado para su uso en el área de contacto con el producto
  • Probado al 100% de fuga de aire
  • La superficie ultralimpia asegura la protección del producto
  • Especialmente diseñado para minimizar la fatiga de las manos
  • Adecuado para el autoclave
  • Puede ser desinfectado por VHP o IPA
  • Validado para la esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶
Apto para salas blancas ISO Clase 4 y EU GMP Grado A.
Certificaciones: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Food contact approved.
Tested against ASTM D6978-05 for handling chemo drugs.
Envase: Triplemente embolsado: Una pieza por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interna por segunda bolsa de PE interna sellada; una segunda bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por caja de polietileno Correx blanca forrada interior (20 piezas).