EDTA sal disódica solution_SC 0.5 M, AccuGENE®
Proveedor: LONZA
Sinónimos:
Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
51234
51201
733-1650EA
367
EUR
733-1650
733-1632
EDTA sal disódica solution_SC 0.5 M, AccuGENE®
EDTA sal disódica
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ MW: 336.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00070672 Núm. CAS: 139-33-3 Índice Merck: 12,03556 |