(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic Acid, (+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid
H56567.03 H56567.06
H56567.03EA 41.6 EUR
H56567.03 H56567.06
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064215
Núm. CAS: 7322-88-5