Sistema dispensador de grifo por ciclo, J.T. Baker®
Proveedor: Avantor
9814-31EA 0 EUR
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Sistema dispensador de grifo por ciclo, J.T. Baker®
Dispensadores de la parte superior del frasco
El dispensador de grifo por ciclo es una unidad dispensadora de disolvente hecha de acero inoxidable con una manguera diseñada para la dispensación manual fija de disolvente.
  • Totalmente montado con una conexión rápida codificada por color
  • Válvula de tres vías para purgar y garantizar la pureza más elevada
  • Los componentes de acero inoxidable son inertes a los disolventes para mantener la calidad del disolvente
  • Manguera flexible con blindado de seguridad con trenza interna de acero que no se dobla ni perfora
  • Válvula de palanca operada con pulgar con opción de «espera» para una fácil dispensación
  • Gancho integrado para colgar la salida del dispensador