(±)-2-Butanol ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: (±)-Alcohol sec-butilico
19440-2.5L 19440-1L
19440-2.5LEA 176 EUR
19440-2.5L 19440-1L
(±)-2-Butanol ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Refractive Index n20/D 1.397 (lit.)
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.396 - 1.398
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %
tert-Butanol Max. 0.1 %
Aldehydes (as HCHO) Max. 100 ppm
2-propanol (GC) Max. 0.1 %
methyl ethyl ketone (GC) Max. 1000 ppm
Ketones (as CH₃COCH₃) Max. 100 ppm
Vapor Density 2.6 (vs air)
Explosion Limit 9.8 %